Learn More
Sulfuro de galio(III), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.2 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.20 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314298 1 g 1 g
11304298 0.2 g 0.20 g
11394288 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041538.03
Solicitar formato a granel o personalizado
El sulfuro de galio (III) se utiliza en materiales semiconductores, materiales cerámicos funcionales, polvo fluorescente y materiales fotoeléctricos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12024-22-5
Fórmula molecular Ga2S3
Peso molecular (g/mol) 235.63
Número MDL MFCD00016106
Clave InChI BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC trisulfanediuro de digalio(3+)
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium(III) sulfide
Punto de fusión 1255°C
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.63
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture Sensitive
Densidad 3.77g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación