Learn More
Óxido de galio(III), 99,995% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313408 25 g 25 g
11393398 1 g 1 g
11303408 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036318.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para deposición al vacío
For vacuum deposition. In the production of catalysts. Used as part of the manufacturing of semiconductor devices. Has been shown to demonstrate catalytic properties and has also been used as an insulating barrier in tight junctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12024-21-4
Fórmula molecular Ga2O3
Peso molecular (g/mol) 187.44
Número MDL MFCD00011020
Clave InChI AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium(III) oxide
Punto de fusión 1900°C
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.92
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 6.44 g/mL
Índice Merck 14,4346
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in most acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.44
Porcentaje de pureza 99.995%