Learn More
Nitrato de galio(III) hidrato, 99,9998 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10379183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10379183 100 g Frasco de vidrio 100 g
10062700 1 g Frasco de vidrio 1 g
10296500 5 g Frasco de vidrio 5 g
10319143 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10379183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212441000
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidrato de nitrato de galio(III), 99,9998 %, (base de trazas de metal), ACROS Organics, cantidad:100g, Envasado:Frasco de vidrio; CAS:69365-72-6, blanco, grado:Base de trazas de metal, punto de fusión:110,0 °C, Fórmula molecular:GaN3O9.xH2O, peso molecular:255,74; Porcentaje de pureza:99,9998%
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69365-72-6
Fórmula molecular GaN3O9
Peso molecular (g/mol) 255.74
Número MDL MFCD00149723
Clave InChI CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
SMILES [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium(III) nitrate hydrate
Punto de fusión 110.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9998%
Fórmula lineal Ga(NO3)3·xH2O
Índice Merck 14, 4350
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC galio;trinitrato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.74
Porcentaje de pureza 99.9998%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.