Learn More
Isopropoxida de galio(III), mezcla de oligómeros, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388018 1 g 1 g
11378018 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036583.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4452-61-3 | C3H8GaO | 129.819 g/mol
Gallium(III) isopropoxide can be used to accelerate the drying of paints or printing inks. It is also used as effective catalysts in the conversion of an aldehyde to an ester, ketones to secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4452-61-3
Fórmula molecular C3H8GaO
Peso molecular (g/mol) 129.819
Número MDL MFCD00144389
Clave InChI JTPVILBGRKEEOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-propanol, gallium salt
PubChem CID 122197675
Nombre IUPAC galio; propan-2-ol
SMILES CC(C)O.[Ga]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium(III) isopropoxide
Nombre de nota Mixture of oligomers
Punto de fusión 72°C
Color Amarillo
Densidad 1.35 g/mL
Punto de ebullición 120°C (1 mm)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Fórmula lineal Ga(OC3H7)3
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.98
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido