Learn More
Fluoruro de galio(III), anhidro, 99,85 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378327 5 g 5 g
11388327 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032112.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7783-51-9
Gallium(III) fluoride reacts with mineral acids to give hydrofluoric acid. It is used in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-51-9
Número MDL MFCD00011021
Especificaciones
Punto de ebullición ∼1000°C
Nombre del producto químico o material Gallium(III) fluoride
Punto de fusión 800°C (sublimation)
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.47 g/mL
Número UN UN3260
Índice Merck 14,4354
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.72
Porcentaje de pureza 99.85%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallium(III) fluoride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium fluoride