Learn More
Cloruro de galio(III), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Gallium(III) chloride is used as lewis acid or precursor of organogallium reagents. It is used in detection of solar neutrinos. It is used in semiconductor devices for microelectronics and optics. It acts as a catalyst for a number of transformations such as the ring opening and recyclization of epoxide or trimerization of alkynes and as diamagnetic analogue for ferric compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 201°C |
| Nombre del producto químico o material | Gallium (III) chloride |
| Punto de fusión | 78°C |
| Nombre de nota | Ultra dry |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristalino, en ampolla bajo argón |
| Cantidad | 25 g |
| Envase | Ampolla |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Gallium(III) chloride, ultra dry
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Gallium trichloride