Learn More
Cloruro de galio(III), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11358527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358527 5 g 5 g
11378527 25 g 25 g
11368527 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035698.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13450-90-3
Fórmula molecular Cl3Ga
Peso molecular (g/mol) 176.073
Número MDL MFCD00011018
Clave InChI UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
Nombre IUPAC triclorogalano
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium(III) chloride
Color Blanco
Forma física Flake, Powder, Crystalline or Beads
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metal basis)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.03
Aspecto Ultra dry. White powder/flake/crystalline/beads, etc.
Densidad 2.47g/cm3