Learn More
Cloruro de galio(III), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486675 5 g 5 g
15496675 25 g 25 g
15406685 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15486675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045026.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Catalizador para una serie de transformaciones, incluyendo la apertura del anillo y reciclización de epóxidos y la trimerización de alquinos. Se utiliza para detectar los neutriones solares.
Gallium(III) chloride is a catalyst for a number of transformations including the ring opening and recyclization of epoxides and the trimerization of alkynes. It is used to detect the solar neutrions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13450-90-3
Fórmula molecular Cl3Ga
Peso molecular (g/mol) 176.073
Número MDL MFCD00011018
Clave InChI UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
Nombre IUPAC triclorogalano
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 201°C
Nombre del producto químico o material Gallium(III) chloride
Punto de fusión 78°C
Forma física Partículas de 8 mm y hacia abajo
Cantidad 5 g
Envase Envasado bajo argón
Sensibilidad Moisture sensitive
Gravedad específica 2.47
Densidad 2.47
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.03
Porcentaje de pureza 99.999%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallium(III) chloride, ultra dry
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium trichloride