Learn More
Cloruro de galio(III), +99,99 %, (base de trazas metálicas), anhidro, gránulos, malla - 10, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12048598 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12048598 5 g Frasco de vidrio 5 g
12377153 25 g Frasco de vidrio 25 GR
12387153 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12048598 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444100050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.60€
    78.65€ / 5 g
    Ahorro 11.95€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13450-90-3
Fórmula molecular Cl3Ga
Peso molecular (g/mol) 176.08
Clave InChI UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
Nombre IUPAC triclorogalano
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 201.0°C
Nombre del producto químico o material Gallium(III) Chloride
Punto de fusión 78.0°C
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99+%
Fórmula lineal GaCl3
Índice Merck 15,4378
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.08
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallium(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.