Learn More
Antimoniuro de galio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322028 1 g 1 g
11302028 0.1 g 0.10 g
11312028 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012933.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12064-03-8
Gallium antimonide can be used for Infrared detectors, infrared LEDs and lasers and transistors, and thermophotovoltaic systems. It can be used as a component of photoresists and other composites where high refractive index is desirable
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12064-03-8
Número MDL MFCD00016101
Sinónimo gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium antimonide
Punto de fusión 710°C
Forma física Piezas de 6 mm y hacia abajo
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1549
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.47
Porcentaje de pureza 99.99%