Learn More
8-hidroxiquinolinato de galio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gallium 8-Hydroxyquinolinate |
| CAS | 14642-34-3 |
| Fórmula molecular | C27H18GaN3O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | tris(8-quinolinolato-κN1,κO8)-Gallium, tris(8-quinolinolato)-Gallium, tris(8-quinolinolato-N1,O8)-Gallium, Gallium tris(8-hydroxyquinolinato), KP 46, NSC 158197, Tris(8-hydroxyquinolinato)gallium, tris(8-hydroxyquinolinato)gallium(III) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C9H7NO.Ga/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | C12=C(N=CC=C2)C(O[Ga](OC3=CC=CC4=C3N=CC=C4)OC5=CC=CC6=C5N=CC=C6)=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | galio;quinolin-8-olato |
| Peso molecular (g/mol) | 502.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 501.0604 |