Learn More
Ácido Galo, TRC
Código de producto. 30135388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135388 25 g 25 g
30011606 5 g 5 g
17983335 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG18897825G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-91-7
Fórmula molecular C7 H6 O5
Peso molecular (g/mol) 170.12
Sinónimo Gallic Acid, Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, Gallic acid (7CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid, 3,4,5-Hydroxybenzoic acid, A 1925-04, NSC 20103, NSC 674319
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0215
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 25 g