Learn More
Éster propílico del ácido gálico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gallic acid-propyl ester |
| CAS | 121-79-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Gallic acid-propyl ester |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C10 H12 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Propyl Gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Gallic acid propyl ester, Antioxidant PG, E 310, Gallic acid n-propyl ester, Hemostyptin, Marupi Gallate, NSC 2626, Nipa 49, Nipagallin P, Nipanox S 1, PG, Progallin P, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Tenox PG, n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Propyl gallate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | propilo 3,4,5-trihidroxibenzoato |
| Mostrar más |