Specifications
| Nombre del producto químico o material | Gallic Acid |
| Color | Blanco |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.1 |
| Densidad | 1,694 g/ml (lit.) |
| Cantidad | 250 g |
| Forma física | Sólido |