Learn More
Ácido gálico, MP Biomedicals
Código de producto. 11488090 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488090 100 g 100 g
11498090 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488090 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210175080
 Artículo restringido
En stock
CAS 149-91-7
Fórmula molecular C7H6O5
Peso molecular (g/mol) 170.12
Número MDL MFCD00002510
Clave InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallic Acid
Color Blanco
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1
Densidad 1,694 g/ml (lit.)
Cantidad 100 g
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..