Learn More
Ácido gálico monohidrato, TRC
Código de producto. 30397820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397820 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30397820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG18890010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallic Acid Monohydrate
CAS 5995-86-8
Fórmula molecular C7H8O6
Cantidad 10 g
Sinónimo 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid Hydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O5.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10;/h1-2,8-10H,(H,11,12);1H2
SMILES O.OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico;hidrato
Peso molecular (g/mol) 188.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0321