Learn More
Monohidrato de ácido gálico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13498288 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13498288 500g 500 GR
13458618 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13498288 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447585000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    207.00€ / 500 g
    Ahorro 17.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5995-86-8
Fórmula molecular C7H5O5
Peso molecular (g/mol) 169.11
Número MDL MFCD00149098
Clave InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallic acid monohydrate
Punto de fusión de 251,0 °C
Cantidad 500g
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HO)3C6H2CO2H·H2O
Información de solubilidad Solubilidad en agua:15 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, glicerol y acetona, prácticamente insoluble en benceno, cloroformo y éter de petróleo
Nombre IUPAC 3,4,5-trihidroxibenzoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.12
Grado Reactivo ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gallic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallic acid monohydrate