Learn More
Etil éster de ácido gálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10043510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10043510 100 g Frasco de vidrio 100 g
10733275 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10043510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.35€
    58.65€ / 100 g
    Ahorro 6.70€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 831-61-8 | C9H10O5 | 198.174 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 831-61-8
Fórmula molecular C9H10O5
Peso molecular (g/mol) 198.174
Número MDL MFCD00016430
Clave InChI VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl gallate, gallic acid ethyl ester, phyllemblin, nipagallin a, progallin a, ethylgallate, nipa no. 48, gallic acid, ethyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, nipa 48
PubChem CID 13250
ChEBI CHEBI:87247
Nombre IUPAC etil 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallic acid ethyleester
Punto de fusión De 151 °C a 154 °C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 10, 484
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.18
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo fino