Learn More
Ácido gálico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314539 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30314539 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC13998280100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallic Acid
CAS 149-91-7
Nombres de analitos o componentes Gallic Acid
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C7 H6 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 170.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170,0215 g/mol