Learn More
Ácido gálico-d2, TRC
Código de producto. 30402597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402597 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30402597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG18890250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallic acid 2,6 d2
CAS 294660-92-7
Fórmula molecular C7 2H2 H4 O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo Gallic Acid D2 (2,6 D2), Benzoic-2,6-d2 acid, 3,4,5-trihydroxy- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/i1D,2D
SMILES [2H]c1c(O)c(O)c(O)c([2H])c1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,6-dideuterio-3,4,5-trihidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 172.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0341