Learn More
Ácido gálico, ACS, ≥ 98,0%; MP Biomedicals™
Código de producto. 11472842 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11472842 500 g
11462842 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472842 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215252590
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
CAS 5995-86-8
Fórmula molecular C7H5O5
Peso molecular (g/mol) 169.11
Número MDL MFCD00149098
Clave InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
Nombre IUPAC 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallic Acid
Cantidad 500 g
Forma física Sólido
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1
Grado Reactivo ACS