Learn More
Ácido gálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10697181 250g Frasco de plástico 250 g
10269500 5 g Frasco de vidrio 5 g
10587932 1kg Frasco de plástico 1 Kg
13498548 5kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10697181 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 410862500
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-91-7
Fórmula molecular C7H6O5
Peso molecular (g/mol) 170.12
Número MDL MFCD00002510
Clave InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Gallic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión de 253,0 °C
Color Amarillo a beige
Densidad 1.6940g/mL
Cantidad 250g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Gravedad específica 1,694
Información de solubilidad Solubilidad en agua:12 g/l de agua fría.Otras solubilidades: fácilmente soluble en agua caliente, muy soluble en etanol:160 g/l, acetona:200 g/l, soluble en glicerol:100 g/l, ligeramente soluble en éter:10 g/l, insoluble en benceno, cloroformo, éter de petróleo
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.12
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Gallic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid