Learn More
MedChemExpress Gallic acid
Código de producto. 16479096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479096 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479096 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0523
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Gallic acid (3,4,5-Trihydroxybenzoic acid) is a natural polyhydroxyphenolic compound and an free radical scavenger to inhibit cyclooxygenase-2 (COX-2). Gallic acid has various activities, such as antimicrobial, antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, and anticance activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 170.12 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 149-91-7
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.68%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (587.82 mM)
Sinónimo 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Objetivo COX∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis∣Ferroptosis∣Endogenous Metabolite