Learn More
MedChemExpress Gallic acid
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 170.12 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 149-91-7 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 99.68% |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (587.82 mM) |
| Sinónimo | 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid |
| Objetivo | COX∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis∣Ferroptosis∣Endogenous Metabolite |
| Mostrar más |