Learn More
Tocris Bioscience™ Gallein
Descripción
Inhibitor of G protein βγ subunit-dependent signaling. Blocks PI 3-kinase and Rac1 activation in HL60 cells and chemotaxis in HL60 differentiated cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gallein |
| CAS | 2103-64-2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C20H12O7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.31 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 364.309 |