Learn More
Gallamine Triethiodide, MedChemExpress
Código de producto. 16452126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16452126 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16452126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0416
MedChemExpress Gallamine Triethiodide is a synthetic nondepolarizing blocking drug.
Gallamine Triethiodide is a synthetic nondepolarizing blocking drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallamine Triethiodide
CAS 65-29-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H60I3N3O3
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 30 mg/mL (33.65 mM)
SMILES CC[N+](CC)(CC)CCOC(C(OCC[N+](CC)(CC)CC)=CC=C1)=C1OCC[N+](CC)(CC)CC.[I-].[I-].[I-]
Peso molecular (g/mol) 891.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 891.53
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation