Learn More
Éter 3',4'-dimetílico de galacetofenona, TRC
Código de producto. 30400119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400119 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30400119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1905002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallacetophenone 3',4'-Dimethyl Ether
CAS 5396-18-9
Fórmula molecular C10H12O4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-(2-Hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-3',4'-dimethoxyacetophenone, 3,4-Dimethoxy-2-hydroxyacetophenone, 3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Gallacetophenone-3,4-O-dimethyl Ether, NSC 1181
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-5-8(13-2)10(14-3)9(7)12/h4-5,12H,1-3H3
SMILES COc1ccc(C(=O)C)c(O)c1OC
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-3,4-dimetoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 196.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0736