missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GALK1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 13432287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13432287 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13432287 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA528176

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: U87-MG, Huh7, HepG2. Predicted reactivity: Mouse (88%), Rat (87%), Dog (89%), Bovine (90%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Galactokinase is a major enzyme for the metabolism of galactose and its deficiency causes congenital cataracts in the adult population. GALK1 sequence shares the greatest level of conservation, 44. 5% identity with that from E. coli and 34. 6% amino acid identity with the product of the human GALK2 gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GALK1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.7 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica GALK1
N.º de referencia del gen P51570
Alias de gen AA409894; epididymis secretory protein Li 19; galactokinase; galactokinase 1; galactose kinase; GALK; Galk1; Gk; GK1; Glk; Glk1; HEL-S-19
Símbolos de los genes GALK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GALK1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2584
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.