Learn More
Galidesivir hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16481739
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481739 1 mg 1 miligramo
16410038 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481739 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18649
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Galidesivir (BCX4430) hydrochloride, an adenosine analog and a direct-acting antiviral agent, disrupts viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) activity.
Galidesivir hydrochloride is active in vitro against many RNA viral pathogens, including the filoviruses and emerging infectious agents such as MERS-CoV, SARS-CoV, and SARS-CoV-2. Galidesivir hydrochloride inhibits some negative-sense RNA viruses with EC50s ranging from ∼3 to ∼68 μM.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Galidesivir hydrochloride
Forma física Powder
CAS 222631-44-9
Color Yellow
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H16ClN5O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo BCX4430 hydrochlorideImmucillin-A hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 105 mg/mL (347.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 41 mg/mL (135.88 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](C2=CNC3=C2N=CN=C3N)N[C@H](CO)[C@H]1O.Cl
Peso molecular (g/mol) 301.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.73
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.