Learn More
Galeterone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Galeterone |
| CAS | 851983-85-2 |
| Fórmula molecular | C26 H32 N2 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H32N2O/c1-25-13-11-18(29)15-17(25)7-8-19-20-9-10-24(26(20,2)14-12-21(19)25)28-16-27-22-5-3-4-6-23(22)28/h3-7,10,16,18-21,29H,8-9,11-15H2,1-2H3/t18-,19-,20-,21-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2n5cnc6ccccc56 |
| Nombre IUPAC | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-(benzimidazol-1-il)-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 388.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.2515 |