Learn More
Galeterone, MedChemExpress
Código de producto. 16480618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480618 5 mg 5 miligramos
16471946 500 mg 500 miligramos
16461336 200 mg 200 miligramos
16458168 10 mg 10 miligramos
16437926 100 mg 100 miligramos
16434077 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16480618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY700065mg
MedChemExpress Galeterone (TOK-001) is a multifunctional antiandrogen and CYP17 inhibitor (IC50=47 nM) in castration resistant prostate cancer (CRPC).
Galeterone (TOK-001) is a multifunctional antiandrogen and CYP17 inhibitor (IC50=47 nM) in castration resistant prostate cancer (CRPC).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galeterone
CAS 851983-85-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H32N2O
Cantidad 5 mg
Sinónimo TOK-001 VN-124-1
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (64.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12C(N3C=NC4=CC=CC=C34)=CC[C@]1([C@@]5(CC=C6[C@@](C)([C@]5(CC2)[H])CC[C@@H](C6)O)[H])[H]
Peso molecular (g/mol) 388.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.55
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death