Learn More
Tocris Bioscience™ Galeterone
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18799607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18799607 10 mg 10 miligramos
18718138 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18799607 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6108/10
CYP17 inhibitor; also androgen receptor antagonist
Galeterone is a CYP17 inhibitor (IC50 = 300 nM) and androgen receptor antagonist (IC50 = 384 nM in PC3-AR cells). Inhibits DHT-stimulated prostate cancer cell proliferation in vitro. Exhibits antitumor activity in SCID mice bearing prostate cancer xenografts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galeterone
CAS 851983-85-2
Sinónimo (3β)-17-(1H-Benzimidazol-1-yl)androsta-5,16-dien-3-ol
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 50mM in DMSO and to 50mM in ethanol
Fórmula molecular C26H32N2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.55
Forma física Sólido
Color Blanco
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.