Learn More
Galena, mineral natural, aprox. 25,4 a 50,8 mm (≈ 1 a 2 pulg.), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476485
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
15476485 5 Pc. paquete de 5
15466485 1 Ea. cada uno
2 options
Código de producto. 15476485
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042546.KJ
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-87-0
Fórmula molecular PbS
Peso molecular (g/mol) 239.30
Número MDL MFCD00016280
Clave InChI FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
Nombre IUPAC sulfanilidenoplomo
SMILES [S--].[Pb++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galena
Forma física Clúster de cristal, 1 pieza ≈ 150 g
Cantidad 5 Pc.
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in strong HNO3,in excess of hot HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.25
Envase Bolsa