missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rat Galectin-3 (LGALS3) ELISA Kit

Código de producto. 15485383
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15485383

Marca: Invitrogen™ ERLGALS3

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.

ELISA

The Rat Galectin-3 (LGALS3) ELISA quantitates Rt Galectin-3 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt Galectin-3. Principle of the method The Rat Galectin-3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Lectina específica de galactosa que une la IgE. Puede mediar con la integrina alfa-3, beta-1 la estimulación por CSPG4 de la migración de las células endoteliales. Junto con el DMBT1, se necesita para la diferenciación terminal de células epiteliales columnares durante la embriogénesis temprana. En el núcleo: actúa como un factor de empalme pre-ARNm. Participa en respuestas inflamatorias agudas, como la activación y adhesión de neutrófilos, la quimioatracción de macrófagos monocitos, la opsonización de neutrófilos apoptóticos y la activación de mastocitos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P08699
Intervalo del ensayo 3,28-800 pg/ ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg/ml
Intervalo de calibración De 3 pg/mL a 800 pg/ml
Descripción Kit de ELISA para galectina-3 (LGALS3), 96 ensayos, 1 kit, especie Rata, familia de proteínas Quimoquinas y receptores, disciplina de investigación Inmunología, enzimoinmunoanálisis de adsorción diseñado para la cuantificación y la detección de galectina-3 (LGALS3)
Analitos detectables Galectina-3 en ratón y rata
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpo ELISA detecta galectina-3 en rata y ratón.
Tipo de sustrato TMB
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 83781
Símbolo de gen AGE-R3,CBP30,L-34,gal-3
Especie del huésped Rata
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Placa de tiras de 96 pocillos galectina-3 antirata previamente revestidos, patrón de recombinante liofilizado de galectina-3 en rata, tampón de lavado de 20X, reactivo de anticuerpo biotinilado, reactivo de estreptavidina-HRP, sustrato de TMB, solución de parada, contiene ácido sulfúrico a 0,2M, diluyente de ensayo (concentr. 5X, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AGE-R3, CBP30, L-34, gal-3
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado