Learn More
A&D Weighing Calibración interna de balanza analítica HR
Product Code. 16691182
Change view
Click to view available options
Capacidad:
102 g
152 g
252 g
62 g/252 g
Unit Size:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad Unit Size
16691182 152 g cada uno
16621192 252 g cada uno
16641192 62 g/252 g cada uno
16671182 102 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16691182 Supplier A&D Weighing Supplier No. HR150AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1828.34€
    1591.23€ / paquete de 1
    Ahorro 237.11€
    12% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Balanza analítica HR con tecnología de pesaje patentada C-SHS, que proporciona rendimiento y un diseño compacto y esbelto.
  • Construcción robusta, fuerte protección contra el polvo.& agua
  • Calibración interna integrada con solo pulsar un botón (HR-AZ)
  • Función amortiguador
  • Función de encendido y apagado automático
  • Tamaño B5 para uso en espacios estrechos
  • Pantalla LCD con retroiluminación inversa para facilitar la lectura de los resultados de pesaje
  • SCF – Función de cálculo estadístico
  • RS-232C estándar
  • Sensor SHS rápido y compacto, tiempo de respuesta de solo 2 segundos
  • Rápido USB interfaz – No requiere instalación de controlador (opcional)
  • LAN – Interfaz Ethernet con el software WinCT-Plus (opcional)
  • Gran cortavientos fácil de quitar
  • Paquete de pilas NiMH recargables incorporado (opcional)
Specifications
Certificaciones/conformidad GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo de conexión RS-232 C
Capacidad 152 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada inversa
Legibilidad 0,1 mg
Material Acero inoxidable
Modelo HR-150AZ
Tiempo de estabilización 2 s
Requisitos eléctricos 11 VA al adaptador de CA (12 V, 1 A)