Learn More
Eppendorf™ Incubadora de CO2 Galaxy™ 48 R con desinfección a alta temperatura, 48 l, acero inoxidable
Código de producto. 15713395
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
48 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15713395 48 l cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15713395 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor CO48310041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Sensor de CO2: Sensor IR; intervalo de temperatura: Temperatura ambiente + 4 °C a 50 °C; intervalo de O2 (concentración de oxígeno): Del 0,1 al 19%
  • Tamaño reducido: se puede utilizar en laboratorios más pequeños.
  • Gran pantalla retroiluminada con menú de ayuda en pantalla.
  • Control y registro de datos de temperatura, CO2 , aperturas de puertas y alarmas.
  • El diseño sin ventilador ofrece más espacio utilizable.
  • El sistema de calentamiento directo de seis lados proporciona un entorno de incubación uniforme.
  • Cámara de acero inoxidable de diseño profundo y fácil de limpiar sin costuras ni soldaduras.
  • Consumo de gas bajo.
  • Relé de alarma integrado.
  • Opciones disponibles basadas en el número de modelo:
    • Control de gas de O2.
    • Paquete de humedad.
    • Desinfección a alta temperatura (4 horas a 120 °C).
    • Control de O2 (por ejemplo, para estudios hipóxicos).
    • Puerta de vidrio interior de dos divisiones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Fuente de alimentación internacional, desinfección a altas temperaturas
Capacidad (métrico) 48 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Intervalo de concentración de O2 0,1 al 19 %
Control de oxígeno Del 1 al 19 % de control de O2
Tipo Incubadora de CO2
Modelo de puerta Perta de vidrio interior simple
Tensión 230 V