Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R
Código de producto. 15431394
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Con desinfección a altas temperaturas
Sin desinfección a altas temperaturas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
15431394 Con desinfección a altas temperaturas cada uno
15471384 Sin desinfección a altas temperaturas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15431394 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor CO48330001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El Galaxy™ 48 R es ideal para aplicaciones que requieren un alto nivel de aislamiento de cultivo celular.
  • Proporciona una capacidad de tamaño medio en un espacio reducido
  • El diseño sin ventilador ofrece más espacio utilizable
  • El sistema de calentamiento directo de seis lados proporciona un entorno de incubación uniforme
  • Cámara de acero inoxidable de diseño profundo y fácil de limpiar sin costuras ni soldaduras
  • Flujo de gas de referencia
  • Relé de alarma integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 48 l
Control de oxígeno Del 1 al 19 %
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4 °C a 50 °C
Pantalla Pantalla estándar
Incluye Con desinfección a altas temperaturas
Puertos 1
Dimensiones interiores (F x An x Al) 30,5 x 401 x 40,1 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 47,5 x 48,3 x 64,5 cm