Learn More
Galaxolido (solución 50% en ftalato de dietil), TRC
Código de producto. 30399029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399029 50 g
30395617 100 mg
30405618 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG18900150G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1222-05-5
Fórmula molecular C18 H26 O
Peso molecular (g/mol) 258.4
Sinónimo 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyrane, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,8,8,8-hexamethylcyclopenta-2-benzopyran, 4,6,6,7,8,8-Hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydrocyclopenta[g]isochromene, Abbalide, Galaxolide, Galaxolide 50, Galaxolide 50BB, Galaxolide 50IPM, Galaxolide White, HHCB, Pearlide, Cyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-
Nombre IUPAC 4,6,6,7,8,8-hexametil-1,3,4,7-tetrahidrociclopenta[g]isocromeno
SMILES CC1COCc2cc3c(cc12)C(C)(C)C(C)C3(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HHCB (Galaxolide)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O/c1-11-9-19-10-13-7-15-16(8-14(11)13)18(5,6)12(2)17(15,3)4/h7-8,11-12H,9-10H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1984
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5