Learn More
Galaxolido (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17970485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970485 100 mg 100 miligramos
17940485 50 mg 50 miligramos
17941415 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17970485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG189000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1222-05-5
Fórmula molecular C18 H26 O
Peso molecular (g/mol) 258.4
Sinónimo 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyrane, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,8,8,8-hexamethylcyclopenta-2-benzopyran, 4,6,6,7,8,8-Hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydrocyclopenta[g]isochromene, Abbalide, Galaxolide, Galaxolide 50, Galaxolide 50BB, Galaxolide 50IPM, Galaxolide White, HHCB, Pearlide, Cyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-
Nombre IUPAC 4,6,6,7,8,8-hexametil-1,3,4,7-tetrahidrociclopenta[g]isocromeno
SMILES CC1COCc2cc3c(cc12)C(C)(C)C(C)C3(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HHCB (Galaxolide)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O/c1-11-9-19-10-13-7-15-16(8-14(11)13)18(5,6)12(2)17(15,3)4/h7-8,11-12H,9-10H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1984