Learn More
Biochrom Software para PC Galapagos EZ Read
Código de producto. 16835450 Tienda Harvard Bioscience Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lector de microplacas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16835450 Lector de microplacas cada uno
1 options
Código de producto. 16835450 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80400241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1606.84€
    1582.59€ / paquete de 1
    Ahorro 24.25€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El software para PC Galapagos EZ Read es un software intuitivo, potente y flexible para todos los lectores de microplacas EZ Read.
No es necesario ser un experto para utilizar el software para PC EZ Read: Nuestro enfoque intuitivo facilita agregar análisis a sus mediciones.
Diseñado para ensayos Elisa:
  • Fórmulas completas para el análisis integrado de ELISA ensayos que incluyen opciones de ajuste de curvas para ajustes de 4 y 5 parámetros, esenciales para muchos ELISA ensayos pero difíciles de hacer en Excel .
  • Fácil de configurar el diseño de su placa dependiendo del número de muestras: Agregue múltiples ensayos a una placa para analizar solo unas pocas muestras o agregue múltiples placas para analizar.
Diseñado para laboratorios de investigación:
  • Amplia oferta de opciones de análisis de datos para una variedad de ensayos de absorbancia.
  • Biblioteca de ensayos descargable para una configuración rápida de métodos: simplemente haga clic y arrastre sus muestras y listo.
Configuración sencilla para mediciones y análisis:
  • El software para PC EZ Read proporciona un espacio de trabajo limpio y sencillo para configurar su análisis.
  • Enfoque intuitivo paso a paso para crear un método integrado de medición y análisis.
  • El diseño de la placa utiliza un método simple de ''clic y arrastrar'' para configurar los pocillos estándar, de control, de muestra y de referencia.
  • El editor de definición de placas tiene placas preinstaladas con la capacidad de modificarlas para obtener un mejor rendimiento de medición.
Especificaciones
Tipo de producto Software para lector de microplacas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas