Learn More
MedChemExpress Galantide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.27% |
| CAS | 138579-66-5 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 2199.53 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |