Learn More
(-)-Galantaminilo (-)-Camfanato, TRC
Código de producto. 30406705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30406705 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30406705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1885611MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Galanthaminyl (-)-Camphanate
CAS 1025881-27-9
Fórmula molecular C27 H33 N O6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33NO6/c1-24(2)25(3)10-11-27(24,34-22(25)29)23(30)32-17-8-9-26-12-13-28(4)15-16-6-7-18(31-5)21(20(16)26)33-19(26)14-17/h6-9,17,19H,10-15H2,1-5H3/t17-,19-,25-,26-,27+/m0/s1
SMILES COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@@H](C[C@@H]3Oc1c24)OC(=O)[C@@]56CC[C@@](C)(C(=O)O5)C6(C)C
Peso molecular (g/mol) 467.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.2308