Learn More
Galantamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Galanthaminone |
| CAS | 510-77-0 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-one, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,8aS)-, Galanthamine, 3-deoxy-3-oxo-, Narwedine (6CI,7CI,8CI), (4aS,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-o, Narwedine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,14H,7-10H2,1-2H3/t14-,17-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=CC(=O)C[C@@H]3Oc1c24 |
| Peso molecular (g/mol) | 285.338 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.136 |