Learn More
Galanthaminone, MedChemExpress
Código de producto. 16443826
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443826 25 mg 25 miligramos
16421238 5 mg 5 miligramos
16408808 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16443826 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI0020
MedChemExpress Galanthaminone (Narwedin) is a competitive and reversible cholinesterase (AChE) inhibitor; is used for the treatment of mild to moderate Alzheimer's disease and various other memory impairments.
Galanthaminone (Narwedin) is a competitive and reversible cholinesterase (AChE) inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galanthaminone
CAS 510-77-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19NO3
Cantidad 25 mg
Sinónimo (-)-Narwedine Narwedin
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (35.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C=C[C@@]23CCN(C)CC4=CC=C(OC)C(O[C@@]3([H])C1)=C24
Peso molecular (g/mol) 285.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.34
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration