Learn More
Galantamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Galanthamine |
| CAS | 357-70-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,6R,8aS)-, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl- (7CI), Galanthamine (6CI,8CI), (4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, (-)-Galantamine, (-)-Galanthamine, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, [4aS-(4aα,6β,8aR*)]-, BRN 0093736, Galantamin, Galantamina, Galantamine, Jilkon, Lycoremin, Lycoremine, NSC 100058 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3/t12-,14-,17-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24 |
| Peso molecular (g/mol) | 287.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.1521 |
| Mostrar más |