Learn More
Galantamina-O-metil-d3, TRC
Código de producto. 30240595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240595 2.5 mg 2.50 miligramo
30240479 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1885022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1279031-09-2
Fórmula molecular C17 2H3 H18 N O3
Peso molecular (g/mol) 290.37
Sinónimo 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-(methoxy-d3)-11-methyl-, (4aS,6R,8aS)-, (4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-(methoxy-d3)-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, Galanthamine-O-methyl-d3, Galantamine D3 (O-methyl D3)
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galanthamine-O-methyl-D3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3/t12-,14-,17-/m0/s1/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.171
Porcentaje de pureza >95%