Learn More
N-óxido de galantamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Galanthamine Beta N-Oxide |
| CAS | 134332-50-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, 11-oxide, (4aS,6R,8aS,11R)-, Galanthamine, 10-oxide, (10β)-, Galanthamine N-oxide, Galanthamine β-N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO4/c1-18(20)8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)22-16-13(21-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3/t12-,14-,17-,18+/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2C[N@+](C)([O-])CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24 |
| Peso molecular (g/mol) | 303.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1471 |
| Mostrar más |