Learn More
Galanthamine, MedChemExpress
Código de producto. 16477946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477946 100 mg 100 miligramos
16444107 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76299
MedChemExpress Galanthamine is a potent acetylcholinesterase (AChE) inhibitor with an IC50 of 500 nM.
Galanthamine is a potent acetylcholinesterase (AChE) inhibitor with an IC50 of 500 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Galanthamine
CAS 357-70-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Galantamine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 59 mg/mL (205.32 mM) ∣1M HCl : 50 mg/mL (174.00 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl)
SMILES O[C@@H]1C[C@@H]2OC3=C4C(CN(C)CC[C@]42C=C1)=CC=C3OC
Peso molecular (g/mol) 287.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.35
Porcentaje de pureza 96.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration