Learn More
Galanthamine hydrobromide, MedChemExpress
Descripción
Galanthamine hydrobromide (Galantamine hydrobromide) is a selective, reversible, competitive, alkaloid AChE inhibitor, with an IC50 of 0.35 μM. Galanthamine hydrobromide is a potent allosteric potentiating ligand (APL) of human α3β4, α4β2, α6β4 nicotinic receptors ( nAChRs). Galanthamine hydrobromide is developed for the research of Alzheimer's disease (AD).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Galanthamine hydrobromide |
| CAS | 4-4-1953 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H22BrNO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Galantamine hydrobromide |
| Información de solubilidad | H2O : 16.67 mg/mL (45.27 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : ≥ 3.7 mg/mL (10.05 mM) |
| SMILES | O[C@@H]1C[C@@H]2OC3=C4C(CN(C)CC[C@]42C=C1)=CC=C3OC.Br |
| Peso molecular (g/mol) | 368.27 |
| Mostrar más |