Learn More
Beta-D-glucurónido de galantamina > 70%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Galanthamine beta-D-Glucuronide |
| CAS | 464189-56-8 |
| Fórmula molecular | C23H29NO9 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29NO9/c1-24-8-7-23-6-5-12(31-22-18(27)16(25)17(26)20(33-22)21(28)29)9-14(23)32-19-13(30-2)4-3-11(10-24)15(19)23/h3-6,12,14,16-18,20,22,25-27H,7-10H2,1-2H3,(H,28,29)/t12-,14-,16-,17-,18+,20-,22+,23-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@@H](C[C@@H]3Oc1c24)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 463.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.1842 |